Learn More
(-)-Corey lactone diol, MedChemExpress
Código de producto. 16449336
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16449336 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16449336 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW008393
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress (-)-Corey lactone diol is a reduced version of corey aldehyde. A building block in the chemical synthesis.
(-)-Corey lactone diol is a reduced version of corey aldehyde. A building block in the chemical synthesis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Corey lactone diol
CAS 32233-40-2
Color White to Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H12O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (580.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]([C@H](O)C[C@]1([H])O2)[C@@]1([H])CC2=O
Peso molecular (g/mol) 172.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid