Learn More
(-)-Corey Lactona Benzoato, TRC
Código de producto. 30351328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30351328 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30351328 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC6949905G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Corey Lactone Benzoate
CAS 39746-00-4
Fórmula molecular C15H16O5
Cantidad 5 g
Sinónimo (3aR,4S,5R,6aS)-5-(Benzoyloxy)hexahydro-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, [3aR-(3aalpha,4alpha,5beta,6aalpha)]-5-(Benzoyloxy)hexahydro-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, PGX 4
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16O5/c16-8-11-10-6-14(17)19-12(10)7-13(11)20-15(18)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-13,16H,6-8H2/t10-,11-,12+,13-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2OC(=O)C[C@H]12)OC(=O)c3ccccc3
Nombre IUPAC [(3aR,4S,5R,6aS)-4-(hidroximetil)-2-oxo-3,3a,4,5,6,6a-hexahidrociclopenta[b]furan-5-il] benzoato
Peso molecular (g/mol) 276.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.0998