Learn More
Sampling Systems™ Corer
Código de producto. 15829391 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
230 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15829391 230 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15829391 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 7009A01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.70€
    76.15€ / paquete de 1
    Ahorro 2.55€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Corer Sampling Systems™ es adecuado para tomar muestras de cera, queso, grasas, polvos y gránulos.
  • Acero inoxidable 316L
  • Acabado pulido brillante de alta calidad
  • Fabricación libre de grietas
  • Introduzca el tubo exterior en el producto
  • Utilice la varilla de empuje para expulsar el núcleo del producto desde el tubo
Especificaciones
Tipo de producto Corer
Material Acero inoxidable (316L)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro de la parte inferior exterior (métrico) 12 mm
Longitud (métrico) 230 mm