Learn More
Brady™ Etiquetas de papel núcleo, 76 mm
Product Code. 31751199 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
101.60 x 101.60 mm
203.20 x 101.60 mm
Unit Size:
1 rollo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensiones (L x An) Unit Size
31751199 203.20 x 101.60 mm 1 rollo
31751190 101.60 x 101.60 mm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31751199 Supplier Brady™ Supplier No. 324913
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Etiquetas imprimibles de papel para impresoras térmicas directas
  • Tamaño ideal para etiquetas para aplicaciones logísticas.
Specifications
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Papel
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Térmica directa
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Brady i6100
N.° por paquete 3000
Forma Rectángulo
Grosor (imperial) 0,0039 in
Grosor (métrico) 0.099 mm
Dimensiones (L x An) 203.20 x 101.60 mm
Longitud (imperial) 203.20 mm
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 101.60 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 101.60 mm
Altura (imperial) 8 in
Altura (métrico) 203.20 mm
Alternate Part Number i61-DT-411-7604-.75