Learn More
Cordycepin, TRC
Código de producto. 30006937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30006937 10 mg 10 miligramos
30007080 100 mg 100 miligramos
30007244 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006937 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC68580010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73-03-0
Fórmula molecular C10 H13 N5 O3
Peso molecular (g/mol) 251.24
Sinónimo Adenosine, 3'-deoxy-, Cordycepin (6CI,7CI), 3'-Deoxyadenosine, 9-(3-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)adenine, 9-Cordyceposidoadenine, 9H-Purin-6-amine, 9-(3-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-, Cordycepine, NSC 401022, NSC 63984, β-D-erythro-Pentofuranoside, adenine-9 3-deoxy-
Nombre IUPAC (2R,3R,5S)-2-(6-aminopurina-9-il)-5-(hidroximetil)oxolán-3-ol
SMILES Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)C[C@H]3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cordycepin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N5O3/c11-8-7-9(13-3-12-8)15(4-14-7)10-6(17)1-5(2-16)18-10/h3-6,10,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13)/t5-,6+,10+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.1018
Porcentaje de pureza >95%