Learn More
R&D Systems™ Cordycepin
Descripción
Nucleoside analog that acts as an anticancer and antifungal agent. Can be converted to 3'-deoxyadenosine triphosphate (3'-dATP), which inhibits ATP-dependent DNA synthesis. Inhibits growth of various tumor cells in vitro.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cordycepin |
| CAS | 73-03-0 |
| Cantidad | 10 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | C10H13N5O3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.24 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 251.25 |