Learn More
Cordycepin, MedChemExpress
Código de producto. 16484797
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484797 50 mg 50 miligramos
16473846 25 mg 25 miligramos
16418928 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16484797 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0262
MedChemExpress Cordycepin (3'-Deoxyadenosine) is a nucleoside derivative and inhibits IL-1β-induced MMP-1 and MMP-3 expression in rheumatoid arthritis synovial fibroblasts (RASFs) in a dose-dependent manner. Cordycepin kills Mycobacterium tuberculosis through hijacking the bacterial adenosine kinase.
Cordycepin (3'-Deoxyadenosine) is a nucleoside derivative and inhibits IL-1β-induced MMP-1 and MMP-3 expression in rheumatoid arthritis synovial fibroblasts (RASFs) in a dose-dependent manner. Cordycepin kills Mycobacterium tuberculosis through hijacking the bacterial adenosine kinase.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cordycepin
CAS 73-03-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H13N5O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo 3'-Deoxyadenosine
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (199.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (7.96 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC[C@@H]1C[C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O1)O
Peso molecular (g/mol) 251.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.24
Porcentaje de pureza 98.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease