Learn More
BOLA Bombas inalámbricas para ácidos y soluciones cáusticas
Código de producto. 10470152
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud global (métrico):
400 mm
600 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud global (métrico) Tamaño de la unidad
10470152 400 mm cada uno
10186950 600 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10470152 Proveedor BOLA N.º de proveedor G 87001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    561.36€
    423.11€ / paquete de 1
    Ahorro 138.25€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Bombas inalámbricas para ácidos y soluciones cáusticas PP/PTFE/HASTELLOY, sin baterías
  • Fabricado en polipropileno, PTFE, Hastelloy™ , alimentado por dos baterías comerciales de 1,5 V (recomendamos el uso de baterías recargables).
  • Poderoso – Capacidad de bombeo de hasta 6 litros por minuto de flujo libre.
  • Construcción compacta
  • Funciona con pilas y, por tanto, se puede utilizar en cualquier lugar.
  • Manipulación sencilla
  • Peso muy ligero (sólo 500 g incluidas las pilas)
  • Bombeo de bajo riesgo
  • También apto para recipientes de boca estrecha con junta esmerilada 29/32 o rosca GL 45, garrafones o barriles.
Especificaciones
Aplicaciones Para bombear líquidos de baja viscosidad
Tamaño de abertura (métrico) 25 mm
Longitud global (métrico) 400 mm