Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated REEP5 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30233641 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
30233641 20 μL 20 microlitros
1 options
Código de producto. 30233641 Proveedor Proteintech N.º de proveedor CL4881464320UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The REEP5 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human REEP5. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The REEP5 antibody has been validated for the following applications: IF/ICC, FC (Intra) analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Especificaciones
Antígeno REEP5
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite Plus 488
Símbolos de los genes C5orf18; D5S346; DP1; MGC70440; TB2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen Affinity Purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7905
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 18-21 kDa
Tipo de producto Conjugated Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG