Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated HSP90 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30236885 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
30236885 20 μL 20 microlitros
1 options
Código de producto. 30236885 Proveedor Proteintech N.º de proveedor CL4886031820UL
Mouse Monoclonal Antibody
The HSP90 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human HSP90. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The HSP90 antibody has been validated for the following applications: IF/ICC analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Especificaciones
Antígeno HSP90
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 3F11C1
Concentración 2000 μg/mL
Conjugado CoraLite Plus 488
Símbolos de los genes FLJ31884; HSP86; HSP89A; HSP90A; HSP90N; HSPC1; HSPCA; HSPCAL1; HSPCAL4; HSPN; Hsp89; Hsp90; LAP2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3320
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 85-90 kDa
Tipo de producto Conjugated Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a