missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CoraLite™ Plus 488-conjugated HSP60 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech

Código de producto. 30237980 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30237980 20 μL 20 microlitros
30234181 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30237980 Proveedor Proteintech N.º de proveedor CL4881528220UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The HSP60 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human HSP60. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The HSP60 antibody has been validated for the following applications: IF/ICC, FC (Intra) analysis. This antibody is coralite™ plus 488.

Especificaciones

Antígeno HSP60
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite Plus 488
Símbolos de los genes CPN60; GROEL; HLD4; HSP60; HSP65; HuCHA60; SPG13
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3329
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 60 kDa
Tipo de producto Conjugated Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.