missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CoraLite™ Plus 488-conjugated GLUT1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech

Código de producto. 30236006 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30236006 100 μL 100 microlitros
30234996 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30236006

Marca: Proteintech CL48866290100UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The GLUT1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human GLUT1. This antibody recognizes human, mouse antigen. The GLUT1 antibody has been validated for the following applications: FC (Intra) analysis. This antibody is coralite™ plus 488.

Especificaciones

Antígeno GLUT1
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Clasificación Monoclonal
Clon 2A5A2
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite Plus 488
Símbolos de los genes DYT17; DYT18; GLUT; GLUT1; MGC141895; MGC141896; PED
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6513
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 45-55 kDa
Tipo de producto Conjugated Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.