missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CoraLite™ Plus 488-conjugated CD31 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech

Código de producto. 30235713 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30235713 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30235713 Proveedor Proteintech N.º de proveedor CL4886606520UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The CD31 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CD31. This antibody recognizes human antigen. The CD31 antibody has been validated for the following applications: IF/ICC, IF-P analysis. This antibody is coralite™ plus 488.

Especificaciones

Antígeno CD31
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 3F8E2
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite Plus 488
Símbolos de los genes CD31; FLJ58394; PECAM-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5175
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Tipo de producto Conjugated Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.