Learn More
Proteintech Kit de detección de ensayo de apoptosis TUNEL CoraLite™594
Código de producto. 17591176 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 pruebas
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
20 tests
50 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17591176 20 pruebas 20 tests
17501186 50 pruebas 50 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17591176 Proveedor Proteintech N.º de proveedor PF0000920T
Una característica notable de la apoptosis es la degradación del ADN cromosómico, que es un fenómeno común.
  • La reacción es muy específica y regular. Los fragmentos de ADN se rompen en diferentes longitudes son de 180 bp a 200 bp, mostrando una escalera específica como el patrón de escalera en electroforesis en gel de agarosa.
  • El kit utiliza el método TUNEL y utiliza terminal de deoxinucleotidil transferasa (TdT) para catalizar la incorporación de CoraLite™594-dUTP en el terminal 3'-OH del ADN roto de células apoptóticas.
  • El ADN etiquetado con CoraLite™594- dUTP se puede observar directamente mediante un microscopio de fluorescencia o cuantificarse mediante citometría de flujo.
  • El método TUNEL puede detectar de forma selectiva células apoptóticas, en lugar de células necróticas o células con roturas de cadena de ADN causadas por irradiación y terapia farmacológica.
Especificaciones
Descripción Emisión: 614 nm
Cantidad 20 pruebas
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Requisitos de almacenamiento Almacenar a -20 °C. Evite la exposición a la luz. Estable durante 2 años después del envío. Evitar los ciclos de congelación-descongelación.