Learn More
Proteintech CoraLite™594-faloidina (rojo)
Código de producto. 17521176 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
300 pruebas
Tamaño de la unidad:
300 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17521176 300 pruebas 300 tests
1 options
Código de producto. 17521176 Proveedor Proteintech N.º de proveedor PF00003300T
 Artículo restringido
En stock
La faloidina es una toxina aislada de hongos que une la F-actina en el citoesqueleto.
  • Este producto se conjuga con nuestro colorante fluorescente CoraLite(R) para teñir F-actina para etiquetar, identificar y cuantificar filamentos de actina en estudios de inmunotinción.
  • En comparación con muchos colorantes fluorescentes, los colorantes CoraLite(R) tienen ventajas en brillo, estabilidad de la luz y solubilidad en agua.
  • Las longitudes de onda máximas de excitación/emisión son 593 nm/614 nm
Specifications
Para utilizar con (aplicación) Inmunofluorescencia
Cantidad 300 pruebas
Emisión 614 mm