Learn More
Proteintech Kit de detección de ensayo de apoptosis TUNEL CoraLite™488 (verde)
Código de producto. p-7224555 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 pruebas
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
20 tests
50 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17531176 20 pruebas 20 tests
17541176 50 pruebas 50 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17531176 Proveedor Proteintech N.º de proveedor PF0000620T
Una característica distintiva de la apoptosis es la degradación del ADN.
  • Los fragmentos de ADN tienden a variar en longitud en múltiplos enteros de 180 bp a 200 bp, que se muestra como un patrón similar a una escalera en electroforesis en gel de agarosa.
  • Este kit utiliza el método TUNEL, utilizando desoxinucleotidil transferasa terminal (TdT) para catalizar la incorporación de CL488-dUTP en el extremo 3'-OH del ADN roto de células apoptóticas.
  • El ADN etiquetado CL488-dUTP se puede observar directamente con un microscopio de fluorescencia o cuantificarse con un citómetro de flujo.
  • El método TUNEL puede detectar de forma selectiva células apoptóticas, pero no células necróticas ni células con roturas de cadena de ADN causadas por irradiación y tratamiento farmacológico.
Especificaciones
Descripción Emisión: 515 nm
Cantidad 20 pruebas
Contenido y almacenamiento Guárdalo a -20 °C. Evita la exposición a la luz. Estable durante 2 años tras el envío. Evita los ciclos de congelación y descongelación.
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo