Learn More
Proteintech Kit de detección de ensayo de apoptosis TUNEL CoraLite™488 (verde)
Tienda Proteintech ProductosDescripción
- Los fragmentos de ADN tienden a variar en longitud en múltiplos enteros de 180 bp a 200 bp, que se muestra como un patrón similar a una escalera en electroforesis en gel de agarosa.
- Este kit utiliza el método TUNEL, utilizando desoxinucleotidil transferasa terminal (TdT) para catalizar la incorporación de CL488-dUTP en el extremo 3'-OH del ADN roto de células apoptóticas.
- El ADN etiquetado CL488-dUTP se puede observar directamente con un microscopio de fluorescencia o cuantificarse con un citómetro de flujo.
- El método TUNEL puede detectar de forma selectiva células apoptóticas, pero no células necróticas ni células con roturas de cadena de ADN causadas por irradiación y tratamiento farmacológico.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Emisión: 515 nm |
| Cantidad | 50 pruebas |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
| Requisitos de almacenamiento | Almacenar a -20 °C. Evite la exposición a la luz. Estable durante 2 años después del envío. Evitar los ciclos de congelación-descongelación. |