Learn More
COR 170, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30002003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30002003 50 mg 50 miligramos
30001990 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30002003 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 4756/50
Selective CB2 receptor inverse agonist
Selective inverse agonist of CB2 receptors (Ki values are 3.8 and >10,000 nM for CB2 and CB1, respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1048039-15-1
Fórmula molecular C31H36N2O2
Peso molecular (g/mol) 468.641
Clave InChI MSJISJDTJJYBFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-adamant-1-yl-4-oxo-1-pentyl-6-phenyl-1,4-dihydroquinoline-3-carboxamide
PubChem CID 25033736
Nombre IUPAC N-(1-adamantyl)-4-oxo-1-pentyl-6-phenylquinoline-3-carboxamide
SMILES CCCCCN1C=C(C(=O)C2=C1C=CC(=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)NC45CC6CC(C4)CC(C6)C5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material COR 170
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.63
Porcentaje de pureza >99%