Learn More
Cloruro de coptisina, TRC
Código de producto. 30362101
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362101 5 mg 5 miligramos
30361062 100 mg -
30356683 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30362101 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC6855005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6020-18-4
Fórmula molecular C19 H14 N O4 . Cl
Peso molecular (g/mol) 355.77
Sinónimo Bis[1,3]benzodioxolo[5,6-a:4',5'-g]quinolizinium, 6,7-dihydro-, chloride (1:1), Berbinium, 7,8,13,13a-tetradehydro-2,3:9,10-bis(methylenedioxy)-, chloride (8CI), Bis[1,3]benzodioxolo[5,6-a:4',5'-g]quinolizinium, 6,7-dihydro-, chloride (9CI), Coptisine chloride, Coptisine hydrochloride, 6,7-Dhydro-bis[1,3]benzodioxolo[5,6-a:4',5'-g]quinolizinium chloride, 7,8,13,13a-Tetradehydro-2,3:9,10-bis(methylenedioxy)berbinium chloride
Nombre IUPAC 5,7,17,19-tetraoxa-13-azoniahexacyclo[11.11.0.02,10.04,8.015,23.016,20]tetracosa-1(13),2,4(8),9,14,16(20),21,23-octaeno; cloruro
SMILES [Cl-].C1Oc2cc3CC[n+]4cc5c6OCOc6ccc5cc4c3cc2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coptisine chloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H14NO4.ClH/c1-2-16-19(24-10-21-16)14-8-20-4-3-12-6-17-18(23-9-22-17)7-13(12)15(20)5-11(1)14;/h1-2,5-8H,3-4,9-10H2;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.0611