Learn More
Coprostan-3-ol, TRC
Código de producto. 30005166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005166 10 mg 10 miligramos
30009640 100 mg 100 miligramos
30003824 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005166 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC68545010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 360-68-9
Fórmula molecular C27 H48 O
Peso molecular (g/mol) 388.67
Sinónimo Cholestan-3-ol, (3β,5β)-, 5β-Cholestan-3β-ol (8CI), (3β,5β)-Cholestan-3-ol, 3β-Hydroxy-5β-cholestanol, 5β-Coprostanol, Coprostan-3-ol, Coprostan-3β-ol, Coprostanol, Coprosterol, Koprosterin, Koprosterol, NSC 18175, NSC 5060, Stercorin
Nombre IUPAC (3S,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptán-2-il]-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fentrantra-3-ol
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coprostan-3-ol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.3705