Learn More
Coproporphyrin III, MedChemExpress
Código de producto. 16420759
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16420759 1 mg 1 miligramo
16416077 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16420759 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101398
MedChemExpress Coproporphyrin III (Zincphyrin) is a naturally occurring porphyrin derivative that is mainly found in urine.
Coproporphyrin III (Zincphyrin) is a naturally occurring porphyrin derivative that is mainly found in urine.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coproporphyrin III
CAS 14643-66-4
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C36H38N4O8
Cantidad 1 mg
Sinónimo Zincphyrin
Información de solubilidad DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (127.23 mM)
SMILES O=C(O)CCC1=C2/C=C3C(CCC(O)=O)=C(C)C(/C=C(N/4)/C(C)=C(CCC(O)=O)C4=C\C5=N/C(C(CCC(O)=O)=C5C)=C\C(N2)=C1C)=N/3
Peso molecular (g/mol) 654.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 654.71
Porcentaje de pureza 96.92%
Grado Research
Forma física Powder