Learn More
Coproporfirina III Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30010140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010140 2.5 mg 2.50 miligramo
30003921 1 mg 1 miligramo
30010663 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010140 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC6854452.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68938-73-8
Fórmula molecular C36 H38 N4 O8 . 2Cl 2H
Peso molecular (g/mol) 727.63
Sinónimo 3,8,13,17-Tetramethyl-21H,23H-porphine-2,7,12,18-tetrapropanoic Acid Dihydrochloride
Nombre IUPAC 3-[(1Z,4Z,9Z,15Z)-8,12,17-tris(2-carboxietil)-3,7,13,18-tetrametil-21,23-dihidroporfirina-2-il]ácido propanoico; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.CC1=C(CCC(=O)O)c2cc3nc(cc4[nH]c(cc5nc(cc1[nH]2)c(C)c5CCC(=O)O)c(CCC(=O)O)c4C)c(CCC(=O)O)c3C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coproporphyrin III Dihydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C36H38N4O8.2ClH/c1-17-21(5-9-33(41)42)29-14-27-19(3)22(6-10-34(43)44)30(39-27)15-28-20(4)24(8-12-36(47)48)32(40-28)16-31-23(7-11-35(45)46)18(2)26(38-31)13-25(17)37-29;;/h13-16,37,40H,5-12H2,1-4H3,(H,41,42)(H,43,44)(H,45,46)(H,47,48);2*1H/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16-;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 726.2223
Porcentaje de pureza >95%