Learn More
Diclorhidrato de coproporfirina I (> 80%) (contiene coproporfirina lll), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Coproporphyrin I Dihydrochloride |
| CAS | 69477-27-6 |
| Fórmula molecular | C36H40Cl2N4O8 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3,8,13,18-Tetramethyl-21H,23H-porphine-2,7,12,17-tetrapropanoic Acid Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C36H38N4O8.ClH.Cl/c1-17-21(5-9-33(41)42)29-14-26-19(3)23(7-11-35(45)46)31(39-26)16-28-20(4)24(8-12-36(47)48)32(40-28)15-27-18(2)22(6-10-34(43)44)30(38-27)13-25(17)37-29;;/h13-16,37,40H,5-12H2,1-4H3,(H,41,42)(H,43,44)(H,45,46)(H,47,48);1H;/b25-13-,26-14-,27-15-,28-16-,29-14-,30-13-,31-16-,32-15-;; |
| SMILES | CC(C(/C=C(C(CCC(O)=O)=C/1C)\NC1=C/2)=N/3)=C(CCC(O)=O)C3=C\C4=C(C)C(CCC(O)=O)=C(/C=C5C(C)=C(CCC(O)=O)C2=N/5)N4 |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato del ácido 3,3',3'',3'''-(3,8,13,18-tetrametilporfirina-2,7,12,17-tetrail)tetrapropiónico |
| Peso molecular (g/mol) | 727.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 726.22 |