Learn More
Sensor de cobre 3, TRC
Código de producto. 30132758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132758 100 mg 100 miligramos
30133422 50 mg 50 miligramos
30009679 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132758 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB874750100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1335151-56-8
Fórmula molecular C32H56BN3O2S4
Sinónimo [4-Etil-beta-(4-etil-3,5-dimetil-2H-pirrul-2-ilideno-kN)-N,N-bis[2-[[2-(etiltio)etil]thio]etil]-3,5-dimetil-1H-pirol-2-etanaminato-kN]dimetoxi- (T-4)- Boro∣(T-4)-[4-Etil-beta-(4-etil-3,5-dimetil-2H-pirrul-2-ilideno-kN)-N,N-bis[2-[[2-(etiltio)etil]thio]etil]-3,5-dimetil-1H-pirol-2-etanaminato-kN]dimetoxiborón
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sensor de cobre 3
Cantidad 100 mg
Condiciones de envío Pack seco
Formula Weight (peso de la fórmula) 653.3348
Peso molecular 653.87