Learn More
Alambre de cobre, 1,0 mm de diámetro, recocido, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 m
100 m
500 m
Tamaño de la unidad:
100 metros
25 metros
500 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11336877 25 m 25 metros
11326877 100 m 100 metros
11346877 500 m 500 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11336877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010782.G9
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Forma: Aprox. 7,02 g/m
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper
Nombre de nota Annealed
Aspecto Copper colored wire
Densidad 8.94g/cm3
Cantidad 25 m
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈7,02 g/m