Learn More
Alambre de cobre, 0,127 mm de diámetro, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11300659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3 m
15 m
Tamaño de la unidad:
15 metros
3 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11300659 3 m 3 metros
11310659 15 m 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11300659 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 000100.G4
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper wire
Nombre de nota 0.127mm (0.005 in.) dia., Unannealed
Cantidad 3 m
Olor Odorless
Peso ≈0.11g/m
Formulario Alambre, ≈0,11 g/m sin recocido
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.999%