Learn More
Virutas de cobre, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11385068 50 g 50 g
11375068 250 g 250 g
11365068 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11385068 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044001.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Típicamente 1-12 mm de ancho
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper
Aspecto Copper colored turnings
Cantidad 50 g
Olor Odorless
Presión de vapor 0 hPa
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)