Learn More
Lámina delgada de cobre, alta conductividad sin oxígeno (OFHC), 0,008 mm de grosor, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475005
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15475005 25 x 25 mm cada uno
15485005 50 x 50 mm cada uno
15495005 100 x 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15475005 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045943.FF
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper Thinfoil
Nombre de nota Oxygen-Free High Conductivity (OFHC), 0.008mm (0.0003 in.) thick
Cantidad 25 x 25 mm
Olor Odorless
Peso ≈0.04g/25x25mm
Formulario Lámina delgada, ≈ 0,04 g/25x25 mm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.99%