Learn More
Cobre, técnico, lámina de metal, (alrededor de 0,1 mm), Fisher Chemical
Código de producto. 10685292 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10685292 250 g 250 GR
10365600 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10685292 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/7050/50
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Color Marrón
Punto de fusión 1083°C
Punto de ebullición 2595°C
Cantidad 250 g
Envase Recipiente de plástico
Formulario Sólido
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.54g/mol