Learn More
Sulfato de cobre, 0,0200 M (M/50), Ricca Chemical
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper Sulfate |
| CAS | 7758-99-8, 7732-18-5 |
| Color | Azul |
| % mín. CAS | 98.0, 0.49 |
| pH | ∼4 |
| % máx. CAS | 100.0, 0.51 |
| Forma física | Líquidos |
| Cantidad | 1 L |
| Envase | Frasco de polietileno natural |
| Fórmula molecular | CuH10O9S |
| Mostrar más |