Learn More
Solución estándar de cobre, para AAS, 1 mg/ml de Cu en 2 % de HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10666022 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10666022 100 mL 100 ML
10419900 500 mL 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10666022 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 195931000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.25€
    19.80€ / 100 ml
    Ahorro 1.45€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper standard solution
Nombre de nota 1 mg/ml Cu in 2% HNO3
Envase Frasco de plástico
CAS 7440-50-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Densidad 8.92
Forma física Solución
Fórmula molecular Cu
Concentración 997 to 1003 μg/mL of Cu(2+) in 2% HNO3 (20°C)
Número MDL MFCD00010965
Color Azul
Fieser 16,95; 16,181
Solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cu]
Nombre IUPAC cobre
Peso molecular (g/mol) 63.55
PubChem CID 23978
Cantidad 100 mL
ChEBI CHEBI:30052
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.55
Grado AAS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper atomic absorption standard solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.