Learn More
Solución metálica estándar de cobre 1000 ppm, para ICP, solución HNO3 1 M, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosDescripción
500 ml, frasco de plástico de HDPE
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora |
| pH | 1 |
| CAS | 3251-23-8 |
| Cantidad | 500 mL |
| Envase | Frasco de plástico de HDPE |
| Formulario | Líquido |
| Fórmula molecular | CuN2O6 |
| Número MDL | 10967 |
| Sinónimo | copper dinitrate, cupric nitrate, copper ii nitrate, copper nitrate, cupric dinitrate, claycop, copper 2+ nitrate, caswell no. 246, nitric acid, copper 2+ salt, unii-9tc879s2zv |
| Clave InChI | XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N |
| Mostrar más |