Learn More
Solución metálica estándar de cobre 1000 ppm, para AAS, solución HNO3 1 M, Fisher Chemical™
Código de producto. 10743173 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10743173 100 mL 100 ML
10418220 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10743173 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/8025/05
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Solución metálica estándar de cobre de 1000 ppm, para AAS, solución HNO3 1M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3251-23-8
Fórmula molecular CuN2O6
Peso molecular (g/mol) 187.554
Número MDL 10967
Clave InChI XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo copper dinitrate, cupric nitrate, copper ii nitrate, copper nitrate, cupric dinitrate, claycop, copper 2+ nitrate, caswell no. 246, nitric acid, copper 2+ salt, unii-9tc879s2zv
PubChem CID 18616
ChEBI CHEBI:78036
Nombre IUPAC cobre;dinitrato
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Cu+2]
Especificaciones
Color Incolora
pH 1
Cantidad 100 mL
Envase Frasco de plástico de HDPE
Formulario Líquido