Learn More
Objetivo de pulverización de cobre, 50,8 mm de diámetro x 3,18 mm de grosor, 99,995% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15474885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15474885 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15474885 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043038.KS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Fuente de pulverización de magnetrón
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper sputtering target
Nombre de nota 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Cantidad 1 Ea.
CAS 7440-50-8
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Cu
Número MDL MFCD00010965
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cu]
Nombre IUPAC cobre
Peso molecular (g/mol) 63.55
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Porcentaje de pureza 99.995%