Learn More
Bolo de cobre, 3,175 mm de diámetro x 6,35 mm de longitud, Puratronic™, 99,9999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11360238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11360238 50 g 50 g
11350238 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11360238 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042959.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-50-8 | Molecular Formula: Cu | Molecular Weight: 63.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper slug
Nombre de nota 3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Cantidad 50 g
Olor Odorless
Peso ≈0.45g/slug
Formulario ≈0,45 g/bolo
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.9999%
Grado Puratronic