Learn More
Granalla de cobre, 0,8-2 mm (0,03-0,08 in), 99,5 % (base metálica)
Código de producto. 15416595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15416595 100 g 100 g
11399718 500 g 500 g
11309728 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15416595 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044213.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63,55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper
Aspecto Copper colored shot
Cantidad 100 g
Olor Odorless
Presión de vapor 0 hPa
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% (Metals basis)
Formulario Carga, 0,8-2 mm
Peso molecular (g/mol) 63.55
RU– Solo para uso en investigación