Learn More
Granalla de cobre, 0,8-2 mm (0,03-0,08 in), 99,5 % (base metálica)
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper |
| Aspecto | Copper colored shot |
| Densidad | 8.94g/cm3 |
| Cantidad | 500 g |
| Olor | Odorless |
| Presión de vapor | 0 hPa |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5% (Metals basis) |
| Formulario | Carga, 0,8-2 mm |
| Peso molecular (g/mol) | 63.55 |
RU– Solo para uso en investigación