Learn More
Carga de cobre, 1-10 mm, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11321218 500 g 500 g
11331218 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11321218 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010159.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper shot
Nombre de nota 1 to 10mm (0.04 to 0.4 in.)
Cantidad 500 g
Olor Odorless
Formulario Granalla
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.9%