Learn More
Varilla de cobre, 25,4 mm de diámetro, Puratronic™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
50 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
10 mm
250 mm
50 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499910 250 mm 250 mm
11409920 10 mm 10 mm
11489910 50 mm 50 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499910 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044695.DT
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper rod
Nombre de nota 25.4mm (1.0 in.) dia.
Cantidad 250 mm
Olor Odorless
Peso ≈45.3g/cm
Formulario Varilla, ≈45,3 g/cm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.995%
Grado Puratronic