Learn More
Varilla de cobre, 2,0 mm de diámetro, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
30 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
30 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11365028 10 cm 10 cm
11355028 30 cm 30 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11365028 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043973.BS
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper rod
Nombre de nota 2.0mm (0.08 in.) dia.
Cantidad 10 cm
Olor Odorless
Peso ≈2.81g/10cm
Formulario Varilla, ≈2,81 g/10 cm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.99%