Learn More
Piritión de cobre, TRC
Código de producto. 30138504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138504 100 mg 100 miligramos
30135736 500 mg 500 miligramos
30005426 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138504 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC685425100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154592-20-8
Fórmula molecular 2C5 H4 N O S . Cu
Peso molecular (g/mol) 315.86
Nombre IUPAC cobre; 1-oxidopiridina-2-tión
SMILES [Cu+2].[O-]N1C=CC=CC1=S.[O-]N2C=CC=CC2=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper Pyrithione
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C5H4NOS.Cu/c2*7-6-4-2-1-3-5(6)8;/h2*1-4H;/q2*-1;+2
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.9323