Learn More
Polvo de cobre, esférico, malla -100, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326078
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11326078 250 g 250 g
11346078 50 g 50 g
11336078 1 kg 1 Kg
11356078 5 x 1 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11326078 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011070.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper powder
Cantidad 250 g
Tamaño de malla −100 Mesh
Olor Odorless
Formulario Polvo esférico
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3077
Porcentaje de pureza 99.5%