Learn More
Cobre, polvo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319236
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319236 2500 g 2500 g
11309236 100 g 100 g
15453127 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11319236 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16243.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-50-8 | Cu
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 7440-50-8
Punto de fusión 1083°C
Punto de ebullición 2595°C
Cantidad 2500 g
Fórmula molecular Cu
Porcentaje de pureza ≥99%