Learn More
Polvo de cobre, malla - 325, 10 % malla + 325 máx., 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
500 g
2 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2 Kg
50 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11301509 500 g 500 g
11331509 50 g 50 g
11311509 2 kg 2 Kg
11321509 10 kg 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11301509 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013990.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper powder
Cantidad 500 g
Tamaño de malla −325 Mesh 10% max +325 Mesh
Olor Odorless
Tamaño de partículas APS 8 to 11 Micron (FSSS)
Formulario Polvo, APS 8-11 micrómetros (FSSS)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3089
Porcentaje de pureza 99%