Learn More
Placa de cobre, alta conductividad sin oxígeno (OFHC), aleación 101, 2,4 mm de grosor, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper plate, Alloy 101 |
| Nombre de nota | Oxygen-Free High Conductivity (OFHC), 2.4mm (0.093 in.) thick |
| Cantidad | 300 x 300 mm |
| Formulario | Placa |
| Número MDL | MFCD00010965 |