Learn More
Placa de cobre, irregular, nominal 10x34x0,6 cm, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15414905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15414905 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15414905 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043822.KS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper plate
Nombre de nota Irregular, nominal 10x34x0.6cm (4x13.5x0.25 in.)
CAS 7440-50-8
Cantidad 1 Ea.
Olor Odorless
Peso ≈1.18 to 1.7kg
Formulario Placa
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Cu
Número MDL MFCD00010965
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cu]
Nombre IUPAC cobre
Peso molecular (g/mol) 63.55
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic