Learn More
Oxicloruro de cobre, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper Oxychloride |
| CAS | 1332-65-6 |
| Fórmula molecular | Cl Cu2 H3 O3 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/ClH.2Cu.3H2O/h1H;;;3*1H2/q;;+4;;;/p-4 |
| SMILES | O[Cu](O)(O)(Cl)[Cu] |
| Nombre IUPAC | cloro-cuprio-trihidroxi-cobre |
| Peso molecular (g/mol) | 213.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.8363 |