Learn More
Velp Scientifica™ Óxido de cobre
Código de producto. 15349574 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Óxido de cobre
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15349574 Óxido de cobre 50 g
1 options
Código de producto. 15349574 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor A00000157
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Óxido de cobre Velp Scientifica™ para su uso con el analizador de nitrógeno Dumas NDA 701 y 702.
  • Para uso con NDA 701 y 702.
Especificaciones
Tipo Óxido de cobre
Capacidad de muestra 50 g
Para utilizar con Analizador de nitrógeno Dumas
Peso (métrico) 0,05 kg
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • COPPER OXIDE, 50G
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: copper(II) oxide