Learn More
Oxalato de cobre hemihidratado, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper Oxalate Hemihydrate |
| CAS | 55671-32-4 |
| Fórmula molecular | C5 H12 N4 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Copper(II) Oxalate, Cupric Oxalate, [Ethanedioato(2-)-O,O'] Copper Hemihydrate, [Ethanedioato(2-)-kO1,kO2] Copper Hemihydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12N4/c1-9(2)5(8)3-4(6)7/h8H,3H2,1-2H3,(H3,6,7) |
| SMILES | CN(C)C(=N)CC(=N)N |
| Nombre IUPAC | 3-N,3-N-dimetilpropanodiimidamida |
| Peso molecular (g/mol) | 128.176 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.106 |