Learn More
Alambre de cobre níquel, 0,13 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 m
500 m
Tamaño de la unidad:
100 metros
500 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11359378 500 m 500 metros
11349378 100 m 100 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359378 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043270.H9
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Forma: Aprox. 0,11 g/m
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper Nickle
Color Plata
Aspecto Silver-colored wire
Cantidad 500 m
Olor Odorless
Formulario Alambre, ≈0,11g/m
Fórmula molecular Cu:Ni 55:45 wt%
Número MDL MFCD00801098